제품명
Supelpak™-2, pk of 120 g, for Japan only
설명
purified XAD-2
포장
pk of 120 g
파라미터
200 °C max. temp.
Matrix
polymeric styrene-divinylbenzene
공극 크기
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
density
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelpak™-2 is purified Amberlite™ XAD®-2 that has been cleaned to meet and exceed US EPA-recommended criteria for purity, as outlined in Level I Environmental Assessment Procedures Manual. It is the best resin to use for standard air sampling methods requiring resin tested for background TCO (total chromatographic organics) level. Packaged in glass containers.
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Supelpak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.