material
cardboard (Water repellent)
특징
Holds 81 x 1.2-2 mL tubes
포장
pkg of 15 ea
제조업체/상표
WHEATON® W651601
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비 × 높이
130 mm × 130 mm × 52 mm
색상
yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The CryoFile freezer box has partitions numbered from 1 to 81 for easy content identification, with the numbering system printed on the lid and bottom of the box. There are six colors to provide easy sample identification. The water repellent material allows for longer durability.
The box withstands cryogenic temperatures to 196°C.
The box withstands cryogenic temperatures to 196°C.
법적 정보
CryoFile is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.