주요 문서
Z763519
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 500 mL Erlenmeyer flasks (max. 5)
동의어(들):
flask clamps, magnetic clamps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.77
제조업체/상표
Benchmark Scientific H1000-MR-500
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
법적 정보
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)