material
yellow (neon)
특징
Holds 12 x 1.5/2 mL tubes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18742-0127
O.D.
95 mm (3.75 in.)
직경
95 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Unique immobilizing tabs protect your samples from loss and contamination. Place tubes in slots and slide under tabs to keep tubes from opening when under pressure, submerged or knocked over.
- Holds up to twelve 1.5 mL or 2.0 mL microcentrifuge tubes in numbered locations
- Raised handle for easy lifting without agitating samples
- Stable feet keep racks upright on the bench
- Use in water baths, ice or on the benchtop
- 95 mm outer diameter fits most 1000 mL beakers
- Also available with vortex attachment and in 3 other colors
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
법적 정보
PrepSafe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.