material
polypropylene
특징
Holds 28 x 1.5-2 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18742-0001
크기
178x64x mm
일반 설명
Protect your samples. Hold 1.5ml and 2.0ml microcentrifuge tubes securely in a water bath or on the benchtop, even if tipped over. Immobilizing tabs allow tubes to be stored securely and ensure that the caps stay locked in place. This floating rack has 28 numbered locations so samples can easily be identified. Raised handle allows rack to be lifted without agitating samples. Patent pending.
법적 정보
PrepSafe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.