제조업체/상표
Wilmad WG-806-A-Q
로드 길이
60 mm , lower
90 mm , upper
웰 깊이
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EPR Tissue Sample Cells are used for viscous samples such as polymers and wet tissue. All cells include a 0.5 mm deep well for thick samples. The sample is placed between the plates. EPR Tissue Sample Cells come with two support rods. Each cell includes two coverslides and two “Bronzite” clips. Optional TPX plastic is highly permeable to O2, N2 and CO2 and should not be used with organic solvents.
애플리케이션
EPR
법적 정보
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.