주요 문서
Z743545
Teeny writer laboratory marker
extra fine tip, black
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103032
NACRES:
NB.17
제조업체/상표
Diversified Biotech TNY-WTR
색상
black
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A retractable Sharpie® pen with an extra fine tip. Recommended for writing on all our labels for samples that will be stored at room temperature and not exposed to chemicals and/or caustic agents.
법적 정보
Sharpie is a registered trademark of Sanford, LP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)