주요 문서
Z743546
Teeny writer laboratory marker
twin-tip, fine / ultra fine, black
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41103032
NACRES:
NB.17
제조업체/상표
Diversified Biotech TNY-TWIN
색상
black
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Sharpie® pen has a fine tip at one end and an ultra fine tip at the other end. Recommended for writing on all our labels for samples that will be stored at room temperature and not exposed to chemicals and/or caustic agents.
법적 정보
Sharpie is a registered trademark of Sanford, LP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)