주요 문서
Z743490
Aluminum heating/cooling block
for 5 mL tubes, 32-wells
동의어(들):
dry block, tube cooling block, tube heating block
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.77
특징
for 5 mL tubes, 32-wells
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech CHAM-4000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)