주요 문서
Z743486
Aluminum heating/cooling block
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
동의어(들):
dry block, tube cooling block, tube heating block
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.12
특징
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech CHAM-3200
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
애플리케이션
Aluminum heating/cooling block has been used in the harvest of biomass and preparation of cell extracts from Desulfurellaceae.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1