주요 문서
Z743446
Thermal Transfer Cryo-Tags®
white, L × W 0.81 in. × 0.28 in., pkg of 4000 labels Roll
동의어(들):
cryogenic vial labels, freezer labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103032
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 4000 labels Roll
제조업체/상표
Diversified Biotech CRTH-3081
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비
0.81 in. × 0.28 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Works with most thermal transfer printers
  • Temperature resistant from -196°C to 80°C; liquid/vapor phase nitrogen
  • Print popular barcode formats for fast and easy sample identification
  • Solvent-resistant adhesive provides excellent cold temperature performance
  • Resists degradation from scuffing, chemicals, moisture and temperature fluctuations
법적 정보
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)