주요 문서
Z742407
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
red, Holds 20 x slides 76x26 mm
동의어(들):
slide storage
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123302
NACRES:
MA.01
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
red
특징
Holds 20 x slides 76x26 mm
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Ted Pella 2306-2-CS
길이 × 너비 × 높이
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
특징 및 장점
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
법적 정보
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)