material
nitrocellulose membrane
polypropylene housing
무균
sterile
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
GVS Life Sciences 10467019
튜브 크기
5.0 mL
작업 용적
5.0 mL
공극 크기
0.45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CENTREX centrifuge filters are supplied with a range of filtration and separation media. 1.5 ml and 5.0 ml sterile and nonsterile versions are available.
애플리케이션
- 0.45 μm cellulose acetate membrane for the rapid elution of agarose gels
- Sample preparation for quality control
- Cellulose acetate and nitrocellulose membrane for rapid clearing and filtration of aqueous solutions.
특징 및 장점
- Centrifugal filter units with various types of membrane filter
- Rapid and simple preparation of a large number of samples
- More than six samples can be processed at once
- Ideal for automated systems and high-speed batch filtration with robots
- Cross contamination avoided
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.