주요 문서
Z741755
Manifold
3-Place
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.22
material
polysulfone
특징
autoclavable
Includes necessary tubing – 1/8” i.d. silicone
제조업체/상표
IBI ACCFL0006
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The manifold allows for the connection and simultaneous delivery of media to flow cells and for consolidation of effluent from cells to the waste bottle. Comes with 1/8” i.d. silicone tubing attached and is autoclavable and re-usable.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)