주요 문서
Z740252
TubePopper® for one-handed opening of microtubes
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.01
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech TPOP-1000
일반 설명
Opening and closing points are dimpled to fit domed tubes. Manufactured in clear acrylic.
법적 정보
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)