material
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
무균
non-sterile
특징
autoclavable (121°C, 2 bar)
Holds <50 μl tips
stackable
포장
box of 1
제조업체/상표
BRAND 732990
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TipBox, non-sterile: the 5 mL and 10 mL tips are only available as a racked tip version in these specially corresponding TipBoxes.
기타 정보
BR732990 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.