주요 문서
Z710245
Nichipet glass tip for Eco pipette
volume range 1000-5000 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
colorless
glass
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 10 ea (Racked)
제조업체/상표
Nichiryo 00-GLT-X
재고 정보
not available in (Not available in France)
최대 용적
5 mL
용적 범위
1000-5000 μL
용적
1000—5000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)