주요 문서
Z709344
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 5000, volume range 1000-5000 μL, sterile
동의어(들):
pipet tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.01
material
colorless
무균
sterile
특징
barrier
포장
pack of 250 ea
제조업체/상표
Molecular BioProducts 2180B
기술
PCR: suitable
최대 용적
5 mL
용적 범위
1000-5000 μL
용적
1000—5000 μL
호환성
for use with
  • Gilson Pipetman P-5000 1-5 ml
  • Nichiryo BenchMate 1-5 ml
  • Rainin Pipetman P5000 1-5 ml
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Handle up to 5 mL with this large volume tip
포장
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)