material
colorless
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier
포장
pack of 800 ea (Racked)
제조업체/상표
Molecular BioProducts 2275
기술
PCR: suitable
최대 용적
500 μL
용적 범위
50-500 μL
용적
50—500 μL
호환성
for use with
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SoftFit design makes loading and ejecting easy
포장
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.