material
metal
특징
Holds 1 x 50 mL tube
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23051
기술
cryopreservation: suitable
크기
90x67x67 mm
색상
yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Move the wire and friction-fit rack to exactly where you need your tube. Friction-fit racks securely hold conical or round bottom tubes with 27.5 to 29 mm OD. Link the interlocking plastic racks to form a line of 50 mL tubes. Both the wire and interlocking polypropylene racks are autoclavable. Interlocking racks are sold in assorted colors of blue, green, yellow, pink, and orange.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.