material
cap (attached)
conical yellow polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 200
제조업체/상표
Cole Parmer 439550
캡 너비
1.15 in.
용량
5 mL
개방부 직경
0.6 in.
튜브 높이
2.23 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Centrifuge tubes with attached cap are 5 mL polypropylene tubes with ideal intermediate volume that can be used alternative to 15 mL conical tubes when using volumes less than 5 mL. Its smaller size means you no longer need to insert your pipettor barrel inside the tube. Withstands boiling, autoclaving (120°C for 15 minutes at 15 psi), and is suitable for freezing to -90°C. Sterile tubes available upon request.
특징 및 장점
- Easy-to-open attached cap eases single-handed operation, prevents hand fatigue, and maintains sample intact.
- Free of RNase, DNase, and contamination.
- Pyrogen-free
- Frosted marking area used for tagging and identification.
- Can be centrifuged up to 5000 g with safety
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.