material
cap (screw, separate)
clear tube
conical bottom
polypropylene tube
무균
non-sterile
특징
DNase free
RNase free
graduations
포장
pack of 500 ea (5 x bags 100ea)
제조업체/상표
Benchmark Scientific C1005-SC5
용량
5 mL
튜브 직경
16 mm
적합성
suitable for (centrifugation)
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5mL MacroTubes take all of the conveniences of standard 15mL conical tubes and scales them down for space efficiency and decreased natural resource consumption. Useful from -86°C to 110°C, these tubes are a valuable resource for boiling and for sample preservation at very low temperatures. Choose from gamma sterilized racked packaging with attached caps or non-sterile bulk packaging with separate caps. The foam racks are similar to the packaging normally associated with 15mL tubes (upright with caps attached), but they require about 60% less storage space.
애플리케이션
centrifugation, PCR
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.