Z667269
Greiner 96 well plates for ABI series 700
clear polypropylene, non-sterile, case of 40
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polypropylene
conical bottom natural wells
conical bottom natural wells
추천 제품
material
clear polypropylene
conical bottom natural wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt (Semi skirted)
포장
case of 40
제조업체/상표
Greiner 652260
최대 용적
200 μL
크기
96 wells
작업 용적
200 μL
결합 유형
non-treated surface
일반 설명
96W PCR Microplate, well working volume 200 μL; total well volume 250 μL.
기타 정보
96 well microplate, without lid, half-skirt ABI design; alphanumeric well coding, length: 126.24 mm; width: 86.11 mm.
적합성
Use for polymerase chain reaction; ABI design, Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.