material
polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
case of 360 ea (24 x packs of 15)
제조업체/상표
Greiner 664102
직경 × 높이
100 mm × 20 mm
접시 최대 부피
100 mL
적합성
suitable for (bacteriological applications)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
- Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
- Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
- Vented design enables easy gas exchange.
- Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
Greiner petri dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses. These petri dishes are manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.