주요 문서
CLS431301
Corning® square bioassay dishes
low profile, without handles, not TC treated, square
동의어(들):
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.13
material
polystyrene
square
무균
sterile; γ-irradiated
제조업체/상표
Corning 431301
높이
12.5 mm
길이 × 너비
245 mm × 245 mm
표면적
500 cm^2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Corning® square bioassay dishes are made from optically clear polystyrene.
  • Stacking bead design facilitate secure stacking and prevents slipping.
  • Compatible with automated colony picking instruments.
  • Certified nonpyrogenic dishes are supplied with lids.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)