특징
CE compliant
CSA approved
제조업체/상표
Ohaus® AV412
재고 정보
available only in EU
계량 용량 측정 범위
410 g, resolution: 10 mg
플렛폼 길이 × 너비
149 mm × 162 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Brilliant backlit high resolution dot matrix display
- RS232 port for easy communication with computer or printer
- GLP compliant with user selectable outputs
- AC adapter (supplied) or 4 "AA" batteries (not supplied)
- Sealed front panel and moulded spill ring to protect the balance during use
- Includes an integral shipping lock to protect the weighing mechanism during transportation
- Lockswitch to allow balance to be locked into a specific configuration, reducing operator error
- Industry leading warranty and support
법적 정보
Adventurer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.