조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
C341014
깊이
90 mm
I.D.
31 mm
관련 카테고리
일반 설명
Synthware™ micro Dewar condenser is a compact, insulated condenser designed for low-temperature applications. It features a double-walled construction with a vacuum layer to minimize heat transfer, allowing efficient condensation of vapors while maintaining a stable low temperature. Large opening in the top for use with dry ice. Side joints is at a 90° angle.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.