material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bandelin D 255
재고 정보
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stainless steel lid for an ultrasonic bath protects the bath liquid from external contamination and prevents unpleasant odors from the cleaning or disinfection agents added. In addition, the noise emitted when the ultrasonic cleaner is in operation, which may be perceived as annoying, is reduced. The lids are designed in such a way that any condensation that occurs is directed back into the bath.
특징 및 장점
- protection the bath fluid from contamination
- sound-absorbing
- shortens the heating phase
법적 정보
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.