주요 문서
Z654388
Consort EV series power supplies
EV243, output0-400 V, 0-300 mA, 0-50 W
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
AC/DC 입력
230 V AC
설명
3 × 4 mm sockets
30 ohms min load resistance
제조업체/상표
EV243
재고 정보
available only in EU
파라미터
0-40 °C ambient temperature
너비 × 깊이 × 높이
24 cm × 20 cm × 13 cm
중량
3 kg
출력
0-400 V, 0-300 mA, 0-50 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)