material
natural tube
polypropylene
round bottom tube
특징
RCF 5,800 × g
포장
case of 1000
제조업체/상표
Greiner 102201
재고 정보
available only in EU
튜브 용량
1.3 mL
튜브 직경 × 길이
8.5 mm × 44 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability. Material is biologically inert and is ideally suited for storage of samples.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.