주요 문서
Z641839
DURAN conical flask with wide neck
capacity 5,000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
조인트
Joints neck (108)
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
without cap
포장
pack of 1
제조업체/상표
DURAN® 212277306
용량
5,000 mL
직경 × 높이
220 mm × 322 mm
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)