주요 문서
Z640409
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
volume range 0.5-20 μL
동의어(들):
pipetting tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
제조업체/상표:
Eppendorf® 0030 073.041
Eppendorf® 022491521
길이:
46 mm
최대 용적:
20 μL
용적 범위:
0.5-20 μL
무균:
non-sterile
특징:
barrier: no
포장:
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
material
light gray tip
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030 073.041
Eppendorf® 022491521
길이
46 mm
최대 용적
20 μL
용적 범위
0.5-20 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)