주요 문서
Z640522
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads, PCR Clean
volume 50-1000 μL
동의어(들):
pipetting tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
길이:
71 mm
최대 용적:
1 mL
무균:
non-sterile
포장:
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
제조업체/상표:
Eppendorf® 0030 073.843
Eppendorf® 022491750
무균
non-sterile
포장
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030 073.843
Eppendorf® 022491750
부피 측정 범위
50-1000 μL
기술
PCR: suitable
길이
71 mm
최대 용적
1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately). PCR clean, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors, batch related certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)