특징
Holds 40 x 15-16 mm tubes
포장
pack of 1 ea
case of 4 ea
제조업체/상표
Nalgene® 5935-0016
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Unique end plate design allows 5° or 20° slant when rack is set down on side. Autoclave media upright, then allow to cool on a side. Media will harden with perfect, consistent slant. Also useful for incubating liquids on a slant for better aeration.
Rack holds 40 tubes (4 × 10 array); keyed with numbers and letters. Stackable; will not float in water bath. Autoclaving will reduce strength over time.
Rack holds 40 tubes (4 × 10 array); keyed with numbers and letters. Stackable; will not float in water bath. Autoclaving will reduce strength over time.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.