material
polypropylene
특징
autoclavable
Holds 1 x rack
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18890-0100
크기
293x242x83 mm
일반 설명
Tilt your test tube rack to 25°, 35° or 45°. Adjusting the angle of racks reduces hand strain when working with pipettors. Increase the surface area of your Agar inside test tubes. Fits racks up 293 mm x 242 mm x 83 mm H (11 9/16 x 9 9/16 x 3 1/4 in. H).
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.