주요 문서
Z380326
Jars Nalgene® style 2117
capacity 500 mL
동의어(들):
laboratory jars, nalgene jars
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
조인트
Joints threaded neck (120)
설명
Autoclavable with closure completely unscrewed
특징
with cap
포장
pkg of 4
제조업체/상표
Nalgene® 2117-0500
보틀 직경 × 높이
112 mm × 88 mm
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transparent, with good chemical resistance.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)