주요 문서
Z360341
Sterilizing pans
capacity 9.5 L
동의어(들):
autoclavalble bin, autoclave tray
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
material
polypropylene container
제조업체/상표
Nalgene 6900-0010
길이 × 너비 × 높이
361 mm × 311 mm × 143 mm
용량
9.5 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)