주요 문서
Z377597
Sigma-Aldrich
Gel drying frames
Extra cellophane sheets, size 14 cm × 14 cm
동의어(들):
crack prevention gel drying rack, gel drying frame
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.22
포장
pk of 50 sheets
제조업체/상표
Diversified Biotech AB-110762
크기
14 cm × 14 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Dry gels quickly and easily between sheets of cellophane without heat or vacuum. Simply equilibrate gel in 20% ethanol − 10% glycerol to reduce swelling, then assemble cellophane sheets and gel in a sandwich on the drying frame, and leave to dry at room temperature. Most gels dry completely overnight.
Extra cellophane sheets
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)