포장
pkg of 20 sheets
제조업체/상표
Diversified Biotech FM-100
시트 크기
8 1/2 in. × 11 in.
일반 설명
Inert perforated mesh with a high fraction of open volume, permitting free diffusion of solutions around gels. Use mesh to support gels and membranes for any solution treatment: staining/destaining, probing, incubation, etc. Supported gels and membranes will not tear or bend, and may be stacked for efficient use of time and solutions.
May be cut to size with scissors.
May be cut to size with scissors.
법적 정보
Flow-Mesh is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.