Key Documents
Z367982
Sigma-Aldrich
Cellulose acetate membrane
dialyser capacity 10-200 μL, MWCO 500 Da, diam. 11 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123100
NACRES:
NB.22
포장
pkg of 25 membranes
투석기 용량
10-200 μL
직경
11 mm
공극 크기
500 Da MWCO
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable