주요 문서
Z367826
Culture plate racks
The Stacks 150
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.22
무균
non-sterile
특징
Holds 40 x 150 mm plates
제조업체/상표
IBI ACCRL0001
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for use on the Belly Dancer orbital shaker, especially for amplification of cDNA libraries, or any application requiring rocking of culture plates. Made of clear acrylic and Delrin®, withstand temperature to 60°C. Convenient handle cut in center.
법적 정보
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)