주요 문서
CLS430166
Corning® tissue-culture treated culture dishes
D × H 60 mm × 15 mm
동의어(들):
petri dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NA.75
material
polystyrene
round
무균
sterile
포장
sleeve of 20
제조업체/상표
Corning 430166
깊이 × 높이
60 mm × 15 mm
표면적
21 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Lid is supplied with vents to provide consistent gas exchange
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)