주요 문서
Z362808
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
colorless polypropylene cap
flat bottom
narrow-mouth
polymethylpentene
조인트
Joints neck (38)
무균
non-sterile
특징
closure type Screw cap
with cap
포장
pack of 4
제조업체/상표
Nalgene 4109-0250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
기타 정보
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)