material
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
조인트
joint: ST/NS29/32
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
without cap
포장
case of 5
제조업체/상표
Quickfit FE250/4
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z308846-5EA | |
Z308846-10EA | 4061826686980 |
Z308846-1EA | 4061832830490 |