주요 문서
Z336777
BRAND® microcentrifuge tube, 1.5 mL with lid, PP
transparent, pack of 3,000
동의어(들):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
cap (Lid)
polypropylene
무균
non-sterile
특징
RCF 20,000 × g
포장
pack of 3,000
제조업체/상표
BRAND
높이 × O.D.
41 mm × 10.75 mm
용량
1.5 mL
멤브레인 직경 × 두께
8.5 mm × 0.3 mm
색상
transparent
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Uniform lid membrane thickness ensures trouble-free piercing by the analyser. Lid provides leak-free seal and fits tightly, yet is easily reopened. Matted labeling area with subdivisions for approximate volume determination. Withstands RCF 20000 × g at 20°C for 20 minutes.
* The amber-colored tubes are particularly suitable for light sensitive reagents.
기타 정보
BR780502 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)