주요 문서
Z334006
BRAND® microcentrifuge tube, 0.5 mL with lid
clear polypropylene, pkg of 1000
동의어(들):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
cap (Lid)
clear polypropylene
무균
non-sterile
특징
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
포장
pkg of 1000
제조업체/상표
BRAND
높이 × O.D.
32 mm × 7.9 mm
용량
0.5 mL
일반 설명
Withstands RCF up to 10000 × g at 20 °C for 20 minutes.
특징 및 장점
  • High cleanliness for demanding applications
  • Tight sealing snap lid
  • Can be opened and closed with one hand
기타 정보
BR780507 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)