주요 문서
Z324981
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
one mark, capacity 7 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
AR-Glas®
설명
total delivery Ex + 15 sec waiting time
특징
class AS
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
BRAND 29709
용량
7 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Additional to DIN
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
기타 정보
BR29709 (India)
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)