Key Documents
Z331619
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 50 mL
동의어(들):
conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
material
flat bottom
polypropylene
wide-neck
조인트
joint ST/NS34/35
joint neckGL 40
무균
non-sterile
특징
closure type Screw cap
with cap
포장
case of 6
제조업체/상표
BRAND 93170
O.D. × H
52 mm × 90 mm
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.
기타 정보
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG