material
borosilicate glass
narrow-mouth
조인트
joint stopper0
무균
non-sterile
특징
cap: no
subdivision 5 mL
포장
pack of 12
case of 48
제조업체/상표
Corning 4980-25
재고 정보
not available in EU
부피 측정 범위
10-25 mL
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
- Features an improved tooled heavy-duty top finish.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.