material
PTFE key
borosilicate glass 3.3
조인트
joint: ST/NS29/32
특징
graduated: no
제조업체/상표
Bistabil®
Lenz 4.0141.70
깔대기 용량
1,000 mL
플러그 보어
4.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH